Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Em skrivning
Dimensioner (L x B):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Tykkelse (metrisk):
63,5 μm
63,5μ m
76,2 μm
76,2μ m
101,6μ m
Beskrivelse
- Twirl'Em Writing
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Clear with White Block |
| Engangs | Single-use |
| Sterilitet | Sterile |
| Tykkelse (metrisk) | 76,2 μm |
| Latex fri | Yes |
| Tykkelse (engelsk) | 3 mil. |
| Dimensioner (L x B) | 89 x 140 mm |
| Længde (engelsk) | 3.5 in. |
| Længde (metrisk) | 89 mm |
| Vis mere |