Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Em skrivning
Artikelnummer. p-200102243
Dimensioner (L x B):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Tykkelse (metrisk):
63,5 μm
63,5μ m
76,2 μm
76,2μ m
101,6μ m
Artikelnummer. 17970275
Brand: LABPLAS EPR3050
Steril prøvetagningspose med skriveområde for nem mærkning.
  • Twirl'Em Writing
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Clear with White Block
Engangs Single-use
Sterilitet Sterile
Tykkelse (metrisk) 76,2 μm
Latex fri Yes
Tykkelse (engelsk) 3 mil.
Dimensioner (L x B) 89 x 140 mm
Længde (engelsk) 3.5 in.
Længde (metrisk) 89 mm
Bredde (engelsk) 5.5 in.
Bredde (metrisk) 140 mm
Produkttype Sample Bag