Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Em skrivning
Dimensioner (L x B):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Tykkelse (metrisk):
63,5 μm
63,5μ m
76,2 μm
76,2μ m
101,6μ m
Beskrivelse
- Twirl'Em skrivning
- Sikkerhedsfaner
- Klar, med skriveområde for nem mærkning
- Lukkes med 1 rund wire og 1 flad wire
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Ryd med hvid blok |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (metrisk) | 63,5μ m |
| Latex fri | Ja |
| Tykkelse (engelsk) | 2,5 mio. |
| Dimensioner (L x B) | 114 x 305 mm |
| Længde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Længde (metrisk) | 114 mm |
| Vis mere |