Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Em skrivning
Artikelnummer. 17920155
Dimensioner (L x B):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Tykkelse (metrisk):
63,5 μm
63,5μ m
76,2 μm
76,2μ m
101,6μ m
Artikelnummer. 17920155
Brand: LABPLAS EPR7012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steril prøvetagningspose med skriveområde for nem mærkning.
  • Twirl'Em skrivning
  • Sikkerhedsfaner
  • Klar, med skriveområde for nem mærkning
  • Lukkes med 1 rund wire og 1 flad wire
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Ryd med hvid blok
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 76,2μ m
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 3 mil.
Dimensioner (L x B) 178 x 305 mm
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 178 mm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 305 mm
Produkttype Prøvepose