Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Em Stand-Up Writing
Artikelnummer. p-200102232
Dimensioner (L x B):
114 x 229 mm
152 x 229 mm
Artikelnummer. 17950195
Brand: LABPLAS EPS4590N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile prøveposer, der kan stå alene til håndfri brug, med skriveområde for nem mærkning.
  • Twirl'Em Stand-Up Writing
  • Sikkerhedsfaner
  • Klar, med skriveområde for nem mærkning
  • Lukkes med 2 runde ledninger
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Ryd med hvid blok
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 88,9μ m
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 3,5 mio.
Dimensioner (L x B) 114 x 229 mm
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Længde (metrisk) 114 mm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 229 mm
Produkttype Prøvepose