Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Em Stand-Up Writing
Dimensioner (L x B):
114 x 229 mm
152 x 229 mm
Beskrivelse
- Twirl'Em Stand-Up Writing
- Sikkerhedsfaner
- Klar, med skriveområde for nem mærkning
- Lukkes med 2 runde ledninger
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Ryd med hvid blok |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (metrisk) | 88,9μ m |
| Latex fri | Ja |
| Tykkelse (engelsk) | 3,5 mio. |
| Dimensioner (L x B) | 114 x 229 mm |
| Længde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Længde (metrisk) | 114 mm |
| Vis mere |