Beskrivelse
- Twirl'Em prøvetagningsposer
- Sikkerhedsfaner
- Klar, med skriveområde for nem mærkning
- Lukkes med 1 rund wire og 1 flad wire
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Ryd med hvid blok |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Latex fri | Ja |
| Tykkelse (engelsk) | 4 mil. |
| Dimensioner (L x B) | 254 x 381 mm |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Bredde (engelsk) | 15 tommer |
| Produkttype | Prøvepose |
| Vis mere |