Få mere at vide
Labplas Twirl'EM™ Storformat prøvetagningsposer med faner
Beskrivelse
Prøveposer af polyethylen med store åbninger
- Stor størrelse
- Fri for forurening
- Virgin polyethylen
- Stor taskeåbning
- Let at bruge trækflige
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Almindelige faner |
| Lukketype | 2 flade ledninger med tapper |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (engelsk) | 4 mil |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 12 tommer. (457 x 305 mm) |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 6,75 l |
| Længde (metrisk) | 457 mm |
| Vis mere |