Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Em Ecolo
Artikelnummer. 17940265
Skift visning
Dimensioner (L x B):
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
140 x 229 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Tykkelse (metrisk):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Tykkelse (metrisk)
17940265 114 x 229 mm 63,5 μm
17960215 114 x 191 mm 63,5 μm
17980165 89 x 178 mm 63,5 μm
17900155 140 x 229 mm 101,6 μm
17980175 178 x 305 mm 101,6 μm
17920305 140 x 381 mm 76,2 μm
17980235 140 x 229 mm 76,2 μm
17950275 178 x 305 mm 76,2 μm
17950165 178 x 381 mm 76,2 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17940265 Leverandør LABPLAS Leverandørnr. EPL4590E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.40 DKK
    1428.78 DKK / Pakke med 1000
    Spare 196.62 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Biologisk nedbrydelig, steril prøvetagningspose med standard lukning.
  • Twirl'Em Ecolo
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Sikkerhedsfaner
  • Klar
  • Lukkes med 1 rund wire og 1 flad wire
  • Fås i forskellige størrelser og tykkelser
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 2,5 mio.
Dimensioner (L x B) 114 x 229 mm
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (engelsk) 9 tommer
Produkttype Prøvepose
Længde (metrisk) 114 mm
Bredde (metrisk) 229 mm
Tykkelse (metrisk) 63,5 μm