Få mere at vide
Fisherbrand Twirl'EM™ Klare polyethylen prøvetagningsposer
Artikelnummer. 11582773 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
650 ml
800 ml
1060 ml
1240 ml
2250 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11582773 2250 ml Pakke med 1000
11592773 4000 ml Pakke med 1000
11522773 150 ml Pakke med 1000
11552773 800 ml Pakke med 1000
11542773 650 ml Pakke med 1000
11562773 1060 ml Pakke med 1000
11572773 1240 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11582773 Leverandør Fisherbrand Leverandørnr. EFL1012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml faste, halvfaste eller flydende prøver i laboratoriet vha Twirl'EM™ Klare polyethylen prøvetagningsposer. Taskerne har et drejeligt metaltrådslukningssystem med sikkerhedstapper for at give en lækagesikker forsegling.
  • Steril
  • Klar polyethylen
  • Uden sidetætninger, åbning i bredden
  • Træk i fanerne for at åbne posen uden at røre kanterne
  • Twirl-rundt metaltrådslukningssystem med sikkerhedstapper
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Mængde 1000 Pk.
Kapacitet (metrisk) 2250 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.