Få mere at vide
Fisherbrand Twirl'EM™ Klare polyethylen prøvetagningsposer
Artikelnummer. 11552773 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
650 ml
800 ml
1060 ml
1240 ml
2250 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11552773
Brand: Fisherbrand EPL4512FS1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml faste, halvfaste eller flydende prøver i laboratoriet vha Twirl'EM™ Klare polyethylen prøvetagningsposer. Taskerne har et drejeligt metaltrådslukningssystem med sikkerhedstapper for at give en lækagesikker forsegling.
  • Steril
  • Klar polyethylen
  • Uden sidetætninger, åbning i bredden
  • Træk i fanerne for at åbne posen uden at røre kanterne
  • Twirl-rundt metaltrådslukningssystem med sikkerhedstapper
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 800 ml
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Mængde 1000 Pk.