Få mere at vide
Fisherbrand Twirl'EM™ Klare polyethylen prøvetagningsposer
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
650 ml
800 ml
1060 ml
1240 ml
2250 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 1000 Pk. |