Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Em Clear
Beskrivelse
- Twirl'Em Clear
- Sikkerhedsfaner
- Klar
- Lukkes med 1 rund wire og 1 flad wire
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Latex fri | Ja |
| Tykkelse (engelsk) | 3 mil. |
| Dimensioner (L x B) | 178 x 305 mm |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Produkttype | Prøvepose |
| Vis mere |