Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Blue
Beskrivelse
- Twirl'Blue blå sterile poser
- Sikkerhedsfaner
- Skriveområde for nem mærkning
- Lukkes med 2 runde ledninger
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå farvetone |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Latex fri | Ja |
| Tykkelse (engelsk) | 3 mil. |
| Dimensioner (L x B) | 140 x 229 mm |
| Længde (engelsk) | 5,5'' |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Produkttype | Prøvepose |
| Vis mere |