Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ Spor PCR plader - PCR plader
Beskrivelse
- Lasergraveret lotnummer og udløbsdato på hver enkelt plade for at forbedre sporbarheden i dine laboratorieprocesser
- Unikt lasergraveret optisk styregitter
- Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne
- Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven
- Enestående solid, moment- og varmebestandig polycarbonatramme: Ingen vridning, bøjning eller brud under varmeinkubation eller centrifugering
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering
- Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren)
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 5 poser x 5 plader |
| Indbindingstype | LoBind |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Farve | Farveløs |
| Produkttype | Spor PCR-plade LoBind™ |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polycarbonat, Polypropylen |
| Vis mere |