Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ qPCR-plader i realtid, 96-brønds - qPCR-plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15695367 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Hvid
Nederdel stil:
Halvskørt
Med krave
Uskørt
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Volumen (metrisk) Nå:
150μ L
250μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 15695367
Brand: Eppendorf™ 0030129644
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf twin.tec™ real-time PCR plader, designet til lav-volumen qPCR, anvender hvide brønde til at forbedre fluorescerende lys refleksion, forbedre følsomhed og reproducerbarhed i assays for pålidelige resultater.
  • Hvide brønde for bedre refleksion.
  • Høj mekanisk stabilitet.
  • Effektiv tætning ved hævede brøndfælge.
  • Skørte og halvskørte rammer.
  • Optimal varmeoverførsel på grund af reduceret godstykkelse.
  • Autoklaverbar (121 °C, 20 min.).
  • Fås i lot-certificeret PCR ren og Eppendorf Forensic DNA Grade for testet renhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 x individuelt blisterpakning
Farve Hvid
Produkttype PCR plade
Nederdel stil Halvskørt
Materiale Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 250μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) PCR i realtid
Maks. RCF 6000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Mængde 10 Pk.
Kantet Ja
Vel Farve Hvid