Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ qPCR-plader i realtid, 96-brønds - qPCR-plader
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Hvid
Nederdel stil:
Halvskørt
Med krave
Uskørt
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Volumen (metrisk) Nå:
150μ L
250μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
- Hvide brønde for bedre refleksion.
- Høj mekanisk stabilitet.
- Effektiv tætning ved hævede brøndfælge.
- Skørte og halvskørte rammer.
- Optimal varmeoverførsel på grund af reduceret godstykkelse.
- Autoklaverbar (121 °C, 20 min.).
- Fås i lot-certificeret PCR ren og Eppendorf Forensic DNA Grade for testet renhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 10 x individuelt blisterpakning |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | PCR plade |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen, Polycarbonat |
| Volumen (metrisk) Nå | 150μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |