Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ qPCR-plader i realtid, 96-brønds - qPCR-plader
Artikelnummer. 10740920 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Nederdel stil:
Halvskørt
Med krave
Uskørt
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Volumen (metrisk) Nå:
150μ L
250μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Nederdel stil Renhed eller kvalitetsklasse Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
10740920 Hvid Uskørt PCR Clean (ikke-steril) 150μ L Pakke med 20
10440378 Blå Uskørt PCR Clean (ikke-steril) 150μ L Pakke med 20
15685367 Hvid Med krave Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril) 150μ L Pakke med 10
15695367 Hvid Halvskørt Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril) 250μ L Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10740920 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030132700
På lager
Læg i indkøbskurv
Eppendorf twin.tec™ real-time PCR plader, designet til lav-volumen qPCR, anvender hvide brønde til at forbedre fluorescerende lys refleksion, forbedre følsomhed og reproducerbarhed i assays for pålidelige resultater.
  • Hvide brønde for bedre refleksion.
  • Høj mekanisk stabilitet.
  • Effektiv tætning ved hævede brøndfælge.
  • Skørte og halvskørte rammer.
  • Optimal varmeoverførsel på grund af reduceret godstykkelse.
  • Autoklaverbar (121 °C, 20 min.).
  • Fås i lot-certificeret PCR ren og Eppendorf Forensic DNA Grade for testet renhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 5 poser x 4 plader
Farve Hvid
Produkttype PCR plade
Nederdel stil Uskørt
Materiale Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Til brug med (applikation) RT-PCR applikationer
Maks. RCF 6000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)
Mængde 20 Pk.
Kantet Ja
Vel Farve Hvid