Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR plader biobaseret
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200004267 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Klar
Nederdel stil:
Halvskørt
Med krave
Produkttype:
Biobaserede PCR plader
Biobaseret LoBind PCR plader
Antal Wells:
96
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 17882588
Brand: Eppendorf™ 0030129857
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag det nye twin.tec™ PCR-plader BioBased lavet af biobaseret polymer (massebalancetilgang). Disse plader giver dig mulighed for betydeligt at reducere dit forbrugsmateriale-relaterede CO2-fodaftryk, mens du bibeholder identisk teknisk ydeevne.
  • Reduktion af forbrugsstoffer-relateret CO2-fodaftryk i laboratoriet
  • Lasergraveret lotnummer og udløbsdato på hver enkelt plade for at forbedre sporbarheden i dine laboratorieprocesser
  • Unikt lasergraveret optisk styregitter og OptiTrack matrix til hurtig orientering ved manuel pipettering
  • Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne
  • Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven
  • Enestående solid, moment- og varmebestandig polycarbonatramme: Ingen vridning, bøjning eller brud under varmeinkubation eller centrifugering
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering
  • Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren)
  • Fås med stregkode (efter anmodning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Format SBS Standard
Array 8 x 12
Produktlinje Eppendorf
Farve Grøn
Produkttype Biobaserede PCR plader
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Mængde 25 Pk.
Egnet til formålet PCR-klar