Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR plader biobaseret
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Klar
Nederdel stil:
Halvskørt
Med krave
Produkttype:
Biobaserede PCR plader
Biobaseret LoBind PCR plader
Antal Wells:
96
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivning
- Reduktion af forbrugsstoffer-relateret CO2-fodaftryk i laboratoriet
- Lasergraveret lotnummer og udløbsdato på hver enkelt plade for at forbedre sporbarheden i dine laboratorieprocesser
- Unikt lasergraveret optisk styregitter og OptiTrack matrix til hurtig orientering ved manuel pipettering
- Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne
- Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven
- Enestående solid, moment- og varmebestandig polycarbonatramme: Ingen vridning, bøjning eller brud under varmeinkubation eller centrifugering
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering
- Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren)
- Fås med stregkode (efter anmodning)
Specifikationer
Specifikationer
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | LoBind |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Farve | Farveløs |
| Produkttype | Biobaseret LoBind PCR plader |
| Nederdel stil | Halvskørt |
| Materiale | Polypropylen, Polycarbonat |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering