Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR plader biobaseret
BIOPHARMA
Artikelnummer. 18008804 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Klar
Nederdel stil:
Halvskørt
Med krave
Produkttype:
Biobaserede PCR plader
Biobaseret LoBind PCR plader
Antal Wells:
96
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Nederdel stil Produkttype Antal Wells Pakningsstørrelse
18008804 Farveløs Med krave Biobaseret LoBind PCR plader 384 Pakke med 25
17882588 Grøn Med krave Biobaserede PCR plader 96 Pakke med 25
17802598 Klar Med krave Biobaserede PCR plader 96 Pakke med 25
18098794 Farveløs Halvskørt Biobaserede PCR plader 96 Pakke med 25
18078794 Farveløs Halvskørt Biobaseret LoBind PCR plader 96 Pakke med 25
18018804 Farveløs Med krave Biobaseret LoBind PCR plader 96 Pakke med 25
18088794 Farveløs Med krave Biobaserede PCR plader 384 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 18008804 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030531078
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Opdag det nye twin.tec™ PCR-plader BioBased lavet af biobaseret polymer (massebalancetilgang). Disse plader giver dig mulighed for betydeligt at reducere dit forbrugsmateriale-relaterede CO2-fodaftryk, mens du bibeholder identisk teknisk ydeevne.
  • Reduktion af forbrugsstoffer-relateret CO2-fodaftryk i laboratoriet
  • Lasergraveret lotnummer og udløbsdato på hver enkelt plade for at forbedre sporbarheden i dine laboratorieprocesser
  • Unikt lasergraveret optisk styregitter og OptiTrack matrix til hurtig orientering ved manuel pipettering
  • Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne
  • Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven
  • Enestående solid, moment- og varmebestandig polycarbonatramme: Ingen vridning, bøjning eller brud under varmeinkubation eller centrifugering
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering
  • Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren)
  • Fås med stregkode (efter anmodning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Indbindingstype LoBind
Produktlinje Eppendorf
Farve Farveløs
Produkttype Biobaseret LoBind PCR plader
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen, Polycarbonat
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Mængde 25 Pk.
Egnet til formålet PCR-klar