Få mere at vide
Brannan™ Twin Reading Termometer med kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 17893008
Skift visning
Kalibreret:
3 punkt sporbar
3-punkts UKAS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibreret
17893008 3-punkts UKAS
17853058 3 punkt sporbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17893008 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 22/420/3 + 49/503/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbelt aflæsningstermometer med maks. min registreringsmulighed. Komplet med kalibreringscertifikat.
  • Termometer med høj nøjagtighed leveres med kalibreringscertifikat
  • Max min optagemulighed
  • Høj og lav temperatur alarm indstilling
  • Temperaturområde -20 til +50 °C og° F for intern
  • Temperaturområde -50 til 70 °C og° F for ekstern
  • 2 m kabel til ekstern sensor
  • Ideelt egnet til at aflæse temperatur i køleskab eller fryser eller indendørs og udendørs temperatur
  • Magnetisk armatur på bagsiden af termometeret
Tekniske data
Kalibreringspunkter -40 °C, 0 °C, 60 °C
Certificeringer/compliance ISO 17025 UKAS
Inkluderer 2 m kabel til ekstern sensor
Længde (metrisk) 6.3 cm
Materiale Plast
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F (intern), 158 °C (ekstern)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C (intern), 70 °C (ekstern)
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F (intern), -58 °F (ekstern)
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C (intern), -50 °C (ekstern)
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til 122 °F (internt), -58 °F til +158 °F (eksternt)
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til 50 °C (internt), -50 °C til +70 °C (eksternt)
Kalibreret 3-punkts UKAS
Til brug med (udstyr) Køleskab eller fryser
Batteritype 1 x AAA
Nøjagtighed ±1,0 °C mellem 0 og +50 °C,± 2,0 °C mellem -20 og -1 °C eller +51 og +70 °C,± 4,0 °C mellem -50 og -21 °C
Underafdeling 0,1 °C
Nedsænkningslængde 6.3 cm
Vise LCD
Bredde (metrisk) 6.3 cm