Få mere at vide
Brannan™ Twin Reading Digital Termometer
Beskrivelse
- Dobbelt læsetermometer velegnet til at aflæse temperatur i køleskab eller fryser eller udendørstemperatur og stuetemperatur samtidigt
- Max min optagemulighed
- Celsius og fahrenheit omskiftelig
- 2 m kabel til ekstern sensor
- Magnetisk armatur på bagsiden af måleren
- -20 °C til +50 °C/0 °F til 120 °F
- 1x AAA batteri medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Display Dimensioner | 21 x 47 mm |
| Engangs | Genanvendelig |
| Emissionsevne | Nej |
| Til brug med (applikation) | Læs Temp i køleskab eller fryser |
| Højde (engelsk) | 2,48 tommer. |
| Højde (metrisk) | 6.3 cm |
| Inkluderer | 2 m kabel til ekstern sensor |
| Længde (metrisk) | 6.3 cm |
| Materiale | Plast |
| Måletid | 10 sek. |
| Vis mere |