Få mere at vide
22 elementer løsning til ICP 100mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12996213 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12996213 500 ml 500ml
12976213 50 ml 50ml
12986213 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12996213 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. MS 103 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.00 DKK
    3557.73 DKK / 500ml
    Spare 1292.27 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Løsning med 22 elementer - As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, Zn for ICP 100mg/L HNO3 matrix
Specifications
Kemisk navn eller materiale Twenty-Two Elements Solution
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne As,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Li,Mg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Sr,Ti,Tl,V, Zn
Fysisk form Væske
Koncentration 100 mg/L
FN nummer 1760
Type ICP Multi-element Standardløsning
Element As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, TI, V, Zn
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Mængde 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 22 Components in HNO3 5% (MS 103)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH207-Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.
Precautionary Statement
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i