Få mere at vide
TWEEN™ 85, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TWEEN™ 85 |
| CAS | 9005-70-3 |
| Tæthed | 1.03 g/cm3 at 20°C |
| Koncentration | 100% |
| Mængde | 500 mL |
| MDL nummer | MFCD01779641 |