Få mere at vide
Tween 85, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17841381 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17841381 100 mL
11402772 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17841381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215248780
Kemiske identifikatorer
CAS 87-44-5
Molekylær formel C15H24
Molekylvægt (g/mol) 204.357
InChI nøgle NPNUFJAVOOONJE-IZZDOVSWSA-N
Synonym Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
PubChem CID 5354499
IUPAC navn (4E)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenbicyclo[7.2.0]undec-4-en
SMIL CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tween 85
Mængde 100 mL
Formel vægt ≈1840