Få mere at vide
Tween™ 80 (Polysorbat), BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10311091 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10311091 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10311091 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7394.0500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Laboratoriereagens
Tekniske data
CAS 9005-65-6
Kogepunkt ∼100 °C (10¹3 hPa)
Smeltepunkt -21 °C
Tæthed 1,062 g/cm³ (20 °C)
Mængde 500 mL
Flammepunkt >149 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MDL nummer MFCD00082107
InChI nøgle HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-(9E)-octadec-9-enoat
Molekylvægt (g/mol) 604.82