Få mere at vide
Tween 80, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11473601 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473601 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11473601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210317080
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
9005-65-6 (Polyoxyethylensorbitanmonooleat) Sirup Renhed:∼ 75% oliesyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tween 80
CAS 9005-65-6
Mængde 100 mL
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MDL nummer MFCD00082107
InChI nøgle HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-(9E)-octadec-9-enoat
Molekylvægt (g/mol) 604.82