Få mere at vide
MP Biomedicals™ Tween™ 80, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441981 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441981 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11441981 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 02194725.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    321.27 DKK / 100ml
    Spare 16.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tween™ 80 er meget udbredt i en række biokemiske anvendelser.
Tweens™ er en række ikke-ioniske overfladeaktive stoffer afledt af sorbitanestere.
  • De er opløselige eller dispergerbare i vand, men adskiller sig meget i organisk opløselighed og olieopløselighed.
  • Anvendes som olie-i-vand emulgatorer i lægemidler, kosmetik, rengøringsmidler mv.
  • Polysorbat 20 er ikke-ioniske overfladeaktive stoffer afledt af sorbitanester.
Tekniske data
Oversigt Tween™ 80
CAS 9005-65-6
Synonym polyoxyethylensorbitanmonooleat; POE (20) sorbitanmonooleat; Polyethylenglycolsorbitanmonooleat; Polysorbat 80
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Form Væske
Til brug med (applikation) Selektiv proteinekstraktion; Isolering af kerner fra pattedyrscellelinjer
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tween 80, cell culture reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 80