missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tween 80, EssentQ, Scharlab

Artikelnummer. 11382615
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382615 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11382615 Leverandør Scharlab Leverandørnr. TW00801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.75 DKK
    745.33 DKK / 1 L
    Spare 446.42 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.