Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Artikelnummer. 13494259 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
6 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13494259 50 mL 50ml
11871455 6 x 10 mL Pakke med 6
13404269 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13494259 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28329
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 Detergent Solution er højoprenset Tween-80 vaskemiddel stabiliseret og leveres som en 10 % opløsning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Tween-80 vaskemiddel Surfact-Amps™ Opløsningen er højoprenset Tween-80 vaskemiddelstabiliseret og leveres som en 10 % opløsning i 10 ml glasampuller.
Dette er en brugervenlig 10 % (w/v) opløsning af oprenset Tween-80 detergent til brug i rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder og molekylærbiologiske teknikker. Tween-80 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt stof, der oftest tilsættes til PBS eller TBS vaskebuffere til ELISA Western blotting og andre immunoassay-metoder.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til pæne rengøringsmidler, som er ekstremt tyktflydende, Surfact-Amps 10 % opløsninger er nemme at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
Tween 80 – et ikke-ionisk detergent til brug i vaskebuffere
Nøjagtig – præcis 10 % vaskemiddelopløsning i ultrarent vand
Nem at bruge – opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
Enestående ren – mindre end 1,0 μækv./ml peroxider og carbonyler
Stabil – pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Detergentegenskaber:
  • Molekylvægt: 1310
  • Detergentklasse: Ikke-ionisk
  • Samlet antal: 60
  • Micelle molekylvægt: 76.000
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,012 mM (0,0016 %, w/v)
  • Cloud Point: Ukendt
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store in a cool, dry, and well-ventilated area
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps, Tween
Reagenstype Detergent Solution
Mængde 50 mL