Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 Detergent Solution er højoprenset Tween-80 vaskemiddel stabiliseret og leveres som en 10 % opløsning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Tween-80 vaskemiddel Surfact-Amps™ Opløsningen er højoprenset Tween-80 vaskemiddelstabiliseret og leveres som en 10 % opløsning i 10 ml glasampuller.
Dette er en brugervenlig 10 % (w/v) opløsning af oprenset Tween-80 detergent til brug i rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder og molekylærbiologiske teknikker. Tween-80 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt stof, der oftest tilsættes til PBS eller TBS vaskebuffere til ELISA Western blotting og andre immunoassay-metoder.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til pæne rengøringsmidler, som er ekstremt tyktflydende, Surfact-Amps 10 % opløsninger er nemme at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
Tween 80 – et ikke-ionisk detergent til brug i vaskebuffere
Nøjagtig – præcis 10 % vaskemiddelopløsning i ultrarent vand
Nem at bruge – opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
Enestående ren – mindre end 1,0 μækv./ml peroxider og carbonyler
Stabil – pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Detergentegenskaber:
- Molekylvægt: 1310
- Detergentklasse: Ikke-ionisk
- Samlet antal: 60
- Micelle molekylvægt: 76.000
- Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,012 mM (0,0016 %, w/v)
- Cloud Point: Ukendt
- Dialyserbar: Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store in a cool, dry, and well-ventilated area |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Surfact-Amps, Tween |
| Reagenstype | Detergent Solution |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
- CHAPS: 3{ (3-CHOLAMIDOPROPYL) DIMETHYL-AMMONIO-} -1-PROPANE
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: CHAPS