Få mere at vide
Tween ™80,∽ 75% oliesyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493601 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 L
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493601 1 L 1 L
11483601 0.5 L 500ml
11451981 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210317091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 DKK
    760.08 DKK / 1 L
    Spare 37.92 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-70-3
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD01779641
InChI nøgle ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonym Polysorbate 80, Polyoxyethylene sorbitan monooleate
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tween 80
Farve Gul
Fysisk form Væske
Tæthed 1.08g/mL
Mængde 1 L
Analyseprocentområde ∽75%