Få mere at vide
TWEEN™ 40, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891701
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891701 500 mL
15801711 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891701 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8221850500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-66-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tween™ 40
Kogepunkt >100°C
Tæthed 1.09 g/cm3 at 20°C
Koncentration 100%
Mængde 500 mL
MDL nummer MFCD00165345
Grad Ungraded