Få mere at vide
Tween™ 40, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10409000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10409000 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10409000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/4205/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Farve Yellow
CAS 9005-66-7
Fysisk form Viscous liquid
Smeltepunkt 0.1°C
pH 6
Mængde 1 kg
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Viskositet ≈200 at 50°C
MDL nummer MFCD00165345
InChI nøgle DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate
Molekylvægt (g/mol) 522.68
PubChem CID 92329579