Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 2% i PBS (20X)
Artikelnummer. 15474029
Mængde:
1 l
2 l
Artikelnummer. 15474029
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61419.K3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PBS (Phosphate Buffered Saline) og Tween 20 anvendes som en vaskebuffer i immunmærkningsteknikker. Tween 20 tilsættes for at fremme mere effektive vaske, hvilket resulterer i nedsat uspecifik baggrundsfarvning. Tween 20 er også kendt for at fremme reagensspredning i automatiserede farvningsmetoder. 20X PBS Tween-20 er en pladsbesparende stamløsning, der er ideel til at forberede PBS-Tween (PBS-T) vaskebuffere til ELISA , Western og andre immunoassays samt en blokerende buffer til pladebaserede assays.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer
Koncentration 2 % i PBS (20X)
Fysisk form Væske
Mængde 2 l