Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 2% i PBS (20X)
Artikelnummer. 15464029
Skift visning
Mængde:
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15464029 1 l
15474029 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464029 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61419.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1173.00 DKK
    960.65 DKK / 1 L
    Spare 212.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
PBS (Phosphate Buffered Saline) og Tween 20 anvendes som en vaskebuffer i immunmærkningsteknikker. Tween 20 tilsættes for at fremme mere effektive vaske, hvilket resulterer i nedsat uspecifik baggrundsfarvning. Tween 20 er også kendt for at fremme reagensspredning i automatiserede farvningsmetoder. 20X PBS Tween-20 er en pladsbesparende stamløsning, der er ideel til at forberede PBS-Tween (PBS-T) vaskebuffere til ELISA , Western og andre immunoassays samt en blokerende buffer til pladebaserede assays.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer
Koncentration 2% i PBS (20X)
Fysisk form Væske
Mængde 1 l