Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 1 % i PBS (10X)
Artikelnummer. p-7082355
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 15435579
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63314.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Tween-20 er et ikke-ionisk overfladeaktivt middel, der er nyttigt til solubilisering af membranproteiner under isolering. Tween-20 tilsættes også til buffere til immunhistokemi. Tween-20 kan også hjælpe med at forhindre uspecifik antistofbinding og fungere som et blokerende middel i immunoblotting-assays. Det er blevet brugt til præekstraktion af membraner for at fjerne perifere proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer
Koncentration 1 % i PBS (10X)
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 1 L