Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 1 % i PBS (10X)
Artikelnummer. 15435579
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435579 1 l 1 L
15425579 500 ml 500ml
15445579 2 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15435579 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63314.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.74 DKK
    677.65 DKK / 1 L
    Spare 76.09 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tween-20 er et ikke-ionisk overfladeaktivt middel, der er nyttigt til solubilisering af membranproteiner under isolering. Tween-20 tilsættes også til buffere til immunhistokemi. Tween-20 kan også hjælpe med at forhindre uspecifik antistofbinding og fungere som et blokerende middel i immunoblotting-assays. Det er blevet brugt til præekstraktion af membraner for at fjerne perifere proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer
Koncentration 1% i PBS (10X)
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 1 l