Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 1 % i PBS (10X)
Beskrivelse
Tween-20 er et ikke-ionisk overfladeaktivt middel, der er nyttigt til solubilisering af membranproteiner under isolering. Tween-20 tilsættes også til buffere til immunhistokemi. Tween-20 kan også hjælpe med at forhindre uspecifik antistofbinding og fungere som et blokerende middel i immunoblotting-assays. Det er blevet brugt til præekstraktion af membraner for at fjerne perifere proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer |
| Koncentration | 1% i PBS (10X) |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Mængde | 500 ml |