Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 1,0 % i PBS (20X)
Artikelnummer. p-7082331
Mængde:
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
2 L
Artikelnummer. 15405159
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62844.K3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den bruges som vaskebuffere til ELISA Western blot og andre immunoassays samt en blokerende buffer til pladebaserede assays.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer
Koncentration 1,0 % i PBS (20X)
Fysisk form Væske
Mængde 2 L