Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 0,5 % i PBS (10X)
Artikelnummer. 15443099
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 15443099
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60304.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tween 20 blokerende bufferopløsning anvendes som vaskemiddel i immunoassays, såsom Western blots og ELISA'er. Det hjælper med at forhindre uspecifik antistofbinding. Bufferen bruges til vask mellem hver immunreaktion, til at fjerne ubundne immunologiske stoffer og til sidst til inkubationsopløsninger af immunreagenser (mærkede antistoffer) for at reducere uspecifik baggrund.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blokerende buffer
Koncentration 0,5 % i PBS (10X)
Fysisk form Væske
Mængde 1 L