Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 0,5 % i PBS (10X)
Artikelnummer. p-7082363
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
500ml
Artikelnummer. 15485789
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63596.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Tween 20 vaskebuffer, 0,5 % i PBS (10X) anvendes som vaskeopløsning til western blot-membraner og mikrotiterpladebrønde i ELISA analyser. Det fungerer som en pH-stabilisator i optimal formulering, salte og rengøringsmidler designet til effektivt at fjerne overskydende materiale fra membraner. Det finder anvendelse som laboratorievaskemidler såvel som i biomedicinske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer
Koncentration 0,5 % i PBS (10X)
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL