Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 0,5 % i PBS (10X)
Artikelnummer. 15495789
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495789 1 l 1 L
15485789 500 ml 500ml
15405799 2 l 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495789 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63596.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.21 DKK
    684.65 DKK / 1 L
    Spare 76.56 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tween 20 vaskebuffer, 0,5 % i PBS (10X) anvendes som vaskeopløsning til western blot-membraner og mikrotiterpladebrønde i ELISA analyser. Det fungerer som en pH-stabilisator i optimal formulering, salte og rengøringsmidler designet til effektivt at fjerne overskydende materiale fra membraner. Det finder anvendelse som laboratorievaskemidler såvel som i biomedicinske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer
Koncentration 0,5% i PBS (10X)
Fysisk form Væske
Mængde 1 l