Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 vaskebuffer, 0,5 % i PBS (10X)
Beskrivelse
Tween 20 vaskebuffer, 0,5 % i PBS (10X) anvendes som vaskeopløsning til western blot-membraner og mikrotiterpladebrønde i ELISA analyser. Det fungerer som en pH-stabilisator i optimal formulering, salte og rengøringsmidler designet til effektivt at fjerne overskydende materiale fra membraner. Det finder anvendelse som laboratorievaskemidler såvel som i biomedicinske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer |
| Koncentration | 0,5% i PBS (10X) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |