Få mere at vide
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082764 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 mL
1 gal.
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
4546ml
500ml
Artikelnummer. 15825398
Brand: Thermo Scientific J20605.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
PubChem CID 443314
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tween 20™
Fysisk form Væske
Kogepunkt >100 °C
Tæthed 1.105
Mængde 500 mL
Flammepunkt >110°C
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.105
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Grad Ultra Pure