Få mere at vide
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15825398 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 gal.
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
4546ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15825398 500 mL Plastflaske 500ml
15895178 1 gal. Plastikflaske 4546ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15825398 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J20605.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 9005-64-5 | Molecular Formula: (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | Molecular Weight: 522.68 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
PubChem CID 443314
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tween 20™
Fysisk form Væske
Kogepunkt >100 °C
Tæthed 1.105
Mængde 500 mL
Flammepunkt >110 °C
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.105
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Grad Ultra Pure