Få mere at vide
Tween™ 20, ren, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10419000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10419000 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10419000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/4206/60
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tekniske data
Farve Ravgul
CAS 9005-64-5
Fysisk form Meget tyktflydende væske
Kogepunkt 100 °C
pH 6
Mængde 1 kg
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskositet 400 mPaS ved 25 °C
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314