Tekniske data
| CAS | 9005-64-5 |
| Tæthed | 1,1 g/cm³ (20 °C) |
| Mængde | 1 l |
| Molekylær formel | C58H114O26 |
| MDL nummer | MFCD00165986 |
| Synonym | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1227.53 |