Få mere at vide
Polysorbate 20, 100g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491622 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11491622 100 g
1 options
Artikelnummer. 11491622 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04806576
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Polysorbate 20 is used as emulsifying agent for the preparation of stable oil-in-water emulsions in pharmaceuticals, cosmetics, cleaning compounds. Polysorbate 20 has been used in pre-extraction of membranes to remove peripheral proteins (used at 2% for extraction of membrane-bound proteins).
Polysorbate 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. It can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.05 to 0.5%. It is a nonionic detergent widely used in biochemical applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
CAS 9005-64-5
Mængde 100 g
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL nummer MFCD00165986
Synonym Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • POLYSORBATE 20
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tween 20