Få mere at vide
TWEEN 20, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-7139913 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11417160
Brand: MP Biomedicals 11TWEEN201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TWEEN 20, Molekylærbiologisk reagens, tyktflydende bleggul væske
  • TWEEN 20 er et ikke-ionisk detergent, der i vid udstrækning anvendes i biokemiske applikationer, såsom emulgeringsmidler til fremstilling af stabile olie-i-vand-emulsioner.
  • Det er blevet brugt til præekstraktion af membraner for at fjerne perifere proteiner.
  • TWEEN 20 er blevet brugt som blokeringsmiddel til membranbaserede immunoassays i en typisk koncentration på 0,05 %.
  • TWEEN 20 kan anvendes til lysering af pattedyrceller i en koncentration på 0,05 til 0,5 %. TWEEN 20 er en polyoxyethylensorbitolester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
IUPAC navn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Farve Lysegul
Fysisk form Væske
Kogepunkt >100°C (literature)
Tæthed 1.09 - 1.12(25°C)
Mængde 500 mL
Flammepunkt >230°F/ >110°C (Lit.)
Brydningsindeks < 1.33 hPa (< 1.00 mmHg, Lit.)
Specifik vægtfylde 1.08 - 1.13
Viskositet Brookfield Viscosity: 370-430 cps (25°C, neat, Lit.)
Vand ≤3%
Opløselighedsinformation Soluble in Water(100mg/mL).
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tween 20, molecular biology reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.